Documentos
50807
Sigma-Aldrich
1,2-Dimethyl-3-propylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
DMPIIm
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15F6N3O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
419.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
forma
liquid
Impurezas
<0.5% water
índice de refração
n20/D 1.433
pf
15 °C (lit.)
densidade
1.436 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCC[n+]1ccn(C)c1C.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H15N2.C2F6NO4S2/c1-4-5-10-7-6-9(3)8(10)2;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h6-7H,4-5H2,1-3H3;/q+1;-1
chave InChI
XOZHIVUWCICHSQ-UHFFFAOYSA-N
forma física
Fluorinated, hydrophobic ionic liquid
Outras notas
Exremely hydrophobic ionic liquid. Thermal properties of imidazolium ionic liquids; interfacial stability of Li in solvent-free ionic liquid
Informações legais
Product protected by U.S. Patent 5,827,602 assigned to Covalent Associates, Inc. Woburn, Ma, USA
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
H.L. Ngo et al.
Thermochimica Acta, 357, 97-97 (2000)
V.R. Koch et al.
Journal of the Electrochemical Society, 142, 116-116 (1995)