Documentos
499838
Sigma-Aldrich
Ammonium iodate
99.99% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
NH4IO3
Número CAS:
Peso molecular:
192.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.99% trace metals basis
forma
powder and chunks
pf
150 °C (dec.) (lit.)
densidade
3.309 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.OI(=O)=O
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges