499803
2-Chlorophenylzinc iodide solution
0.5 M in THF
About This Item
Produtos recomendados
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.973 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccccc1[Zn]I
InChI
1S/C6H4Cl.HI.Zn/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-4H;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
MADDWNUAYOHWRC-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
It can also be utilized as a reactant to prepare:
- Arylmethanes via rhodium-catalyzed cross-coupling reaction with methyl halides.[2]
- (2-chlorobenzyl)trimethylsilane by Rh-catalyzed cross-coupling reaction with (iodomethyl)trimethylsilane.[3]
- Dichloro biphenyl by palladium catalyzed oxidative homocoupling reaction using N-chlorosuccinimide (NCS) or O2 as the oxidant.[4]
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.22 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)