499552
Zinc preparation
5 g/dL Zn+2 in THF, highly reactive Rieke®metal
Sinônimo(s):
Zn
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
adequação da reação
core: zinc
reagent type: catalyst
concentração
5 g/dL Zn+2 in THF
densidade
0.949 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Zn]
InChI
1S/Zn
chave InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Informações legais
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
1.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.22 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Metal-enhanced organic synthesis via organometallic intermediates is a widely used preparative route for thousands of organic compounds.