Documentos Principais
498904
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethylpropylzinc bromide solution
0.5 M in THF
About This Item
Fórmula linear:
C2H5C(CH3)2ZnBr
Número CAS:
Peso molecular:
216.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
concentração
0.5 M in THF
densidade
0.974 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(C)[Zn]Br
InChI
1S/C5H11.BrH.Zn/c1-4-5(2)3;;/h4H2,1-3H3;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
SEQZXBAQKGEREP-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)