Key Documents
496731
Sigma-Aldrich
Bisphenol F ethoxylate (2 EO/phenol) diacrylate
average Mn ~484
Sinônimo(s):
Ethoxylated bisphenol F diacrylate
About This Item
Fórmula linear:
[H2C=CHCO2(CH2CH2O)nC6H4-4-]2CH2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
peso molecular
average Mn ~484
Nível de qualidade
contém
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.541 (lit.)
densidade
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.OC(=O)C=C.Oc1ccc(Cc2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C13H12O2.C3H4O2.C2H6O2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11;1-2-3(4)5;3-1-2-4/h1-8,14-15H,9H2;2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
chave InChI
OTXNLBPVRKDFKX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)