Documentos Principais
496502
Sigma-Aldrich
Tris[4-(vinyloxy)butyl] trimellitate
Sinônimo(s):
VEctomer® 5015 vinyl ether, Tris[4-(vinyloxy)butyl]-1,2,4-benzenetricarboxylate
About This Item
Fórmula linear:
C6H3[CO2(CH2)4OCH=CH2]3
Número CAS:
Peso molecular:
504.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
índice de refração
n20/D 1.51 (lit.)
densidade
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=COCCCCOC(=O)c1ccc(C(=O)OCCCCOC=C)c(c1)C(=O)OCCCCOC=C
InChI
1S/C27H36O9/c1-4-31-15-7-10-18-34-25(28)22-13-14-23(26(29)35-19-11-8-16-32-5-2)24(21-22)27(30)36-20-12-9-17-33-6-3/h4-6,13-14,21H,1-3,7-12,15-20H2
chave InChI
XOTMHFNWERTCLG-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)