Key Documents
496472
Sigma-Aldrich
Bis[4-(vinyloxymethyl)cyclohexylmethyl] glutarate
Sinônimo(s):
VEctomer® 4020 vinyl ether
About This Item
Fórmula linear:
CH2[CH2CO2CH2C6H10CH2OCH=CH2]2
Número CAS:
Peso molecular:
436.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
índice de refração
n20/D 1.487 (lit.)
densidade
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=COCC1CCC(CC1)COC(=O)CCCC(=O)OCC2CCC(CC2)COC=C
InChI
1S/C25H40O6/c1-3-28-16-20-8-12-22(13-9-20)18-30-24(26)6-5-7-25(27)31-19-23-14-10-21(11-15-23)17-29-4-2/h3-4,20-23H,1-2,5-19H2
chave InChI
SDNBHBGJJPWRJG-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of Morflex, Inc.
VEctomer is a registered trademark of Vertellus Specialties, Inc.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)