Documentos Principais
496081
Sigma-Aldrich
2,6-Bis[(4R,5R)-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolinyl]pyridine
97%
Sinônimo(s):
2,6-Bis[(4R,5R)-4,5-dihydro-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolyl]pyridine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H23N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
397.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]22/D +32°, c = 1 in chloroform
pf
135-139 °C (lit.)
grupo funcional
ether
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]1N=C(O[C@H]1c2ccccc2)c3cccc(n3)C4=N[C@H](C)[C@H](O4)c5ccccc5
InChI
1S/C25H23N3O2/c1-16-22(18-10-5-3-6-11-18)29-24(26-16)20-14-9-15-21(28-20)25-27-17(2)23(30-25)19-12-7-4-8-13-19/h3-17,22-23H,1-2H3/t16-,17-,22+,23+/m1/s1
chave InChI
WAQJMWVRZVOTCH-AFXFGAOOSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)