Documentos
495573
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
97%
About This Item
Fórmula linear:
FC6H3(CF3)NCO
Número CAS:
Peso molecular:
205.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.446 (lit.)
pb
164 °C (lit.)
densidade
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)N=C=O
InChI
1S/C8H3F4NO/c9-6-1-5(8(10,11)12)2-7(3-6)13-4-14/h1-3H
chave InChI
WGSXKYXKAARAKD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate, also known as 1-fluoro-3-isocyanato-5-(trifluoromethyl)benzene, is an organic building block containing an isocyanate group.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup