Documentos Principais
495565
Sigma-Aldrich
Triisopropylsilanol
98%
Sinônimo(s):
1,1,1-Tris(1-methylethyl)silanol
Selecione um tamanho
1 G
R$ 563,00
10 G
R$ 2.842,00
R$ 563,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 563,00
10 G
R$ 2.842,00
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2CH]3SiOH
Número CAS:
Peso molecular:
174.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 563,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.456 (lit.)
p.e.
196 °C/750 mmHg (lit.)
densidade
0.878 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[Si](O)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H22OSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-10H,1-6H3
chave InChI
MQNNNLJCDJBERF-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
162.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
72.2 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)