Documentos Principais
495190
Sigma-Aldrich
Chromium(III) phosphate hydrate
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Chromium phosphate hydrate
About This Item
Fórmula linear:
CrPO4 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
146.97 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
forma
powder
pf
120-140 °C (dec.) (lit.)
densidade
2.12 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.[Cr+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Cr.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+3;;/p-3
chave InChI
LDBQTXXLOCGMKP-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)