Ensaio
98%
pb
279 °C (lit.)
pf
58-61 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)(=O)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O3S/c1-11(8,9)10-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
chave InChI
WXVUCMFEGJUVTN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)