493953
5-Methyl-1-hexanol
97%
Sinônimo(s):
5-Methylhexanol
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
p.e.
167-168 °C (lit.)
densidade
0.823 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCCCO
InChI
1S/C7H16O/c1-7(2)5-3-4-6-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
chave InChI
ZVHAANQOQZVVFD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
30 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?