Documentos Principais
491691
Sigma-Aldrich
Acetyl-1-13C bromide
99 atom % 13C
Selecione um tamanho
1 G
R$ 2.239,00
R$ 2.239,00
Previsão de entrega em16 de maio de 2025
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 2.239,00
About This Item
Fórmula linear:
CH313COBr
Número CAS:
Peso molecular:
123.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 2.239,00
Previsão de entrega em16 de maio de 2025
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
98% (CP)
índice de refração
n20/D 1.45 (lit.)
p.e.
75-77 °C (lit.)
pf
−96 °C (lit.)
densidade
1.677 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C[13C](Br)=O
InChI
1S/C2H3BrO/c1-2(3)4/h1H3/i2+1
chave InChI
FXXACINHVKSMDR-VQEHIDDOSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)