Key Documents
491608
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenol-2,3,5,6-d4
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
O2NC6D4OH
Número CAS:
Peso molecular:
143.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
forma
solid
pf
113-115 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i1D,2D,3D,4D
chave InChI
BTJIUGUIPKRLHP-RHQRLBAQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney,Liver
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2