Documentos Principais
491551
Sigma-Aldrich
4-Fluorobenzoic acid-α-13C-2,3,5,6-d4
99 atom % 13C, 98 atom % D
Sinônimo(s):
4-Fluorobenzoic-carboxy-13C-2,3,5,6-d4-acid
About This Item
Fórmula linear:
FC6D413CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
145.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % D
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
182-184 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1F)[13C](O)=O
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)/i1D,2D,3D,4D,7+1
chave InChI
BBYDXOIZLAWGSL-YRTBNJHASA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)