Documentos
491535
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzaldehyde-2,3,5,6-d4
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
ClC6D4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
144.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
solid
técnica(s)
protein expression: suitable
pb
213-214 °C (lit.)
pf
45-50 °C (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1c([2H])c([2H])c(Cl)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H5ClO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H/i1D,2D,3D,4D
chave InChI
AVPYQKSLYISFPO-RHQRLBAQSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87.00 °C - closed cup