Documentos Principais
491454
Sigma-Aldrich
2-Naphthol-1,3,4,5,6,7,8-d7
97 atom % D
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 2.858,00
R$ 2.858,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 2.858,00
About This Item
Fórmula linear:
C10D7HO
Número CAS:
Peso molecular:
151.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 2.858,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
97 atom % D
Nível de qualidade
Formulário
solid
p.e.
285-286 °C (lit.)
pf
120-122 °C (lit.)
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
chave InChI
JWAZRIHNYRIHIV-GSNKEKJESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)