Documentos Principais
491063
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trichlorobenzene-d3
98 atom % D
Sinônimo(s):
Deuterated 1,2,4-trichlorobenzene
Selecione um tamanho
5 G
R$ 7.976,00
R$ 7.976,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 7.976,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D3Cl3
Número CAS:
Peso molecular:
184.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 7.976,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
índice de refração
n20/D 1.571 (lit.)
p.e.
214 °C (lit.)
pf
16 °C (lit.)
densidade
1.454 g/mL
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c(Cl)c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H/i1D,2D,3D
chave InChI
PBKONEOXTCPAFI-CBYSEHNBSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)