Documentos Principais
347477
Sigma-Aldrich
1,3,5-Trichlorobenzene-d3
98 atom % D
Sinônimo(s):
Trichlorobenzene-1,3,5-d3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D3Cl3
Número CAS:
Peso molecular:
184.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
p.e.
208 °C (lit.)
pf
56-60 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c([2H])c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3H/i1D,2D,3D
chave InChI
XKEFYDZQGKAQCN-CBYSEHNBSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
127 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)