Documentos Principais
490237
Sigma-Aldrich
Methane-d1
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
CH3D
Número CAS:
Peso molecular:
17.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
98 atom % D
p.e.
−161 °C (lit.)
pf
−183 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
C[2H]
InChI
1S/CH4/h1H4/i1D
chave InChI
VNWKTOKETHGBQD-MICDWDOJSA-N
Embalagem
Standard 1 L quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 20 psig for 1 L. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produtos recomendados
Stainless steel control valves: Z146951 or Z187224
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-306.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
-188.00 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)