Documentos Principais
489565
Sigma-Aldrich
Guanidine-15N3 hydrochloride
98 atom % 15N
About This Item
Fórmula linear:
H215NC(=15NH)15NH2·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
98.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
185-189 °C (lit.)
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[15NH2]C([15NH2])=[15NH]
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H/i2+1,3+1,4+1;
chave InChI
PJJJBBJSCAKJQF-ZNYUTZBJSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)