489492
(1S-cis)-3-Bromo-3,5-cyclohexadiene-1,2-diol
0.2 g/mL in 0.1 M phosphate buffer, 96%
Sinônimo(s):
(1S,2S)-3-Bromo-3,5-cyclohexadiene-1,2-diol
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
96%
atividade óptica
[α]22/D +20°, c = 1 in methanol
concentração
0.2 g/mL in 0.1 M phosphate buffer
pH
8.5(adjusted to)
pf
90-94 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
hydroxyl
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1C=CC=C(Br)[C@H]1O
InChI
1S/C6H7BrO2/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,5-6,8-9H/t5-,6+/m0/s1
chave InChI
KLPGXZKAVBGFGF-NTSWFWBYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
forma física
Reconstituição
(1)Thaw the frozen suspension and filter the solid. (2) Rinse bottle with a few milliliters of base-washed (aqueous Na2CO3) ethyl acetate. (3) Use the rinsing to wash the solid. (4) Collect solid. (5) To further collect more product from the filtrate: extract filtrate with equal volumes of base-washed (aqueous Na2CO3) ethyl acetate (repeat three times). (6) Dry the ethyl acetate extract over MgSO4. (7) Evaporate the solvent - DO NOT HEAT! (8) Combine solids collected from the suspension and the filtrate. Pure crystals should be stored at -78° C. A suspension of the product in phosphate buffer is stable at 0° C.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?