Documentos Principais
489387
Sigma-Aldrich
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H9NO
Número CAS:
Peso molecular:
183.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
50-52 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C12H9NO/c14-9-10-4-6-11(7-5-10)12-3-1-2-8-13-12/h1-9H
chave InChI
NMLYGLCBSFKJFI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde is a p-substituted benzaldehyde.
Aplicação
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde may be used as a ligand for the synthesis of bis-(2-phenylpyridyl)-2-(4′-formylphenyl)pyridineiridium(III), a novel phosphorescent iridium(III) complex.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Tuning the emission of cyclometalated iridium complexes by simple ligand modification
Ifor DW, et al.
Journal of Materials Chemistry, 13(1), 80-83 (2003)