Documentos Principais
488321
Sigma-Aldrich
Butane-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH213CH3
Número CAS:
Peso molecular:
59.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
2.11 (vs air)
pressão de vapor
51.6 psi ( 37.7 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
temperatura de autoignição
761 °F
p.e.
−0.5 °C (lit.)
pf
−138 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCC[13CH3]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1
chave InChI
IJDNQMDRQITEOD-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Standard 100 mL quantitiy is packaged in a 25 mL Sure/Pac cylinder with brass 1/4" male NPT valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 16 psig for 100 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Produtos recomendados
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Informações legais
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
espiga da mangueira
Nº do produto
Descrição
Preços
regulador
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)