Documentos Principais
467456
Sigma-Aldrich
2-Methylthianaphthene
97%
Sinônimo(s):
2-Methylbenzo[b]thiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8S
Número CAS:
Peso molecular:
148.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
47-52 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H8S/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-6H,1H3
chave InChI
BLZKSRBAQDZAIX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Methylthianaphthene is a 2-substituted thianaphthene derivative. It can be synthesized by reacting 2-thianaphthenyllithium with methyl p-toluenesulfonate.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Lei Wang et al.
Journal of hazardous materials, 342, 758-769 (2017-09-20)
The ZrO
Some 2-Substituted Thianaphthenes Derived from 2-Thianaphthenyllithium1.
Shirley DA and Cameron MD.
Journal of the American Chemical Society, 74(3), 664-665 (1952)