488291
Bromomethane-d3
99.5 atom % D
Sinônimo(s):
Methyl-d3 bromide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.3 (20 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1420 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99.5 atom % D
temperatura de autoignição
996 °F
p.e.
4 °C (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
densidade
3.41 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
pharmaceutical
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])Br
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3/i1D3
chave InChI
GZUXJHMPEANEGY-FIBGUPNXSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Embalagem
Outside of the U.S., ocean freight shipment is required and will result in substantial additional expense.
Produtos recomendados
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
válvula de controle
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Gas 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?