128422
mono-Ethyl fumarate
95%
Sinônimo(s):
Fumaric acid monoethyl ester, Monoethyl fumarate
Selecione um tamanho
Ensaio
95%
Formulário
solid
p.e.
147 °C/16 mmHg (lit.)
pf
66-68 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)/b4-3+
chave InChI
XLYMOEINVGRTEX-ONEGZZNKSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?