Documentos Principais
486477
Sigma-Aldrich
Chloroacetyl chloride-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
ClCH213COCl
Número CAS:
Peso molecular:
113.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
índice de refração
n20/D 1.453 (lit.)
p.e.
105-106 °C (lit.)
pf
−22 °C (lit.)
densidade
1.430 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
ClC[13C](Cl)=O
InChI
1S/C2H2Cl2O/c3-1-2(4)5/h1H2/i2+1
chave InChI
VGCXGMAHQTYDJK-VQEHIDDOSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Lungs
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)