Documentos Principais
485721
Sigma-Aldrich
Bis(acetato-O)triphenylbismuth(V)
98%
Sinônimo(s):
Diacetoxytriphenylbismuth, Triphenylbismuth diacetate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CO2)2Bi(C6H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
558.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
core: bismuth
reagent type: catalyst
pf
~170 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)O[Bi](OC(C)=O)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.2C2H4O2.Bi/c3*1-2-4-6-5-3-1;2*1-2(3)4;/h3*1-5H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;;+2/p-2
chave InChI
UXYBKDNBDQNDNV-UHFFFAOYSA-L
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)