Documentos Principais
485225
Sigma-Aldrich
γ-Butyrolactone-d6
98 atom % D
Sinônimo(s):
Dihydro-d2-2(3H)-furanone-3,3,4,5-d4
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4D6O2
Número CAS:
Peso molecular:
92.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
204-205 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
1.197 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C1([2H])OC(=O)C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2/i1D2,2D2,3D2
chave InChI
YEJRWHAVMIAJKC-NMFSSPJFSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
208.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)