Documentos
484032
Sigma-Aldrich
Samarium(III) iodide
anhydrous, powder
Sinônimo(s):
Samarium iodide, Samarium triiodide, Samarium(III) iodide
About This Item
Fórmula linear:
SmI3
Número CAS:
Peso molecular:
531.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
anhydrous
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: samarium
concentração
27.7-28.9% Sm (EDTA titration)
cadeia de caracteres SMILES
I[Sm](I)I
InChI
1S/3HI.Sm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
chave InChI
XQKBFQXWZCFNFF-UHFFFAOYSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Samarium powder for synthesis
Sigma-Aldrich
8.14479
Samarium
Zinc iodide anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
Sigma-Aldrich
466360
Zinc iodide
Artigos
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.