261203
Samarium
−40 mesh, 99% trace rare earth metals basis
Ensaio
99% trace rare earth metals basis
forma
(powder or filings)
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: samarium
resistividade
91.4 μΩ-cm, 0°C
tamanho de partícula
−40 mesh
pb
1794 °C (lit.)
pf
1074 °C (lit.)
densidade
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Sm]
InChI
1S/Sm
chave InChI
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2 - Water-react 3
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3