Documentos Principais
483990
Sigma-Aldrich
Erbium(III) acetylacetonate hydrate
97%
Sinônimo(s):
2,4-Pentanedione erbium(III) derivative, Er(acac)3
About This Item
Fórmula linear:
Er(C5H7O2)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
464.58 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
core: erbium
reagent type: catalyst
pf
125 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]O[H].CC(=O)\C=C(\C)O[Er](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Er.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b3*4-3-;;
chave InChI
FDDVCZNWLBKVFL-KJVLTGTBSA-K
Aplicação
The product may be used as one of the constituents used in the preparation of tris(acetylacetonate)mono(bathophenanthroline)erbium(III), [Er(acac)3(bath)].[1] It may be be used for the preparation of mono dispersed lanthanide oxide nanodisks.[2]
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, structure, theoretical studies and luminescent properties of a ternary erbium (III) complex with acetylacetone and bathophenanthroline ligands.
Martin-Ramos P, et al.
Journal of Luminescence, 162, 41-49 (2015)
Generic synthetic route to monodisperse sub-10 nm lanthanide oxide nanodisks: a modified digestive ripening process.
Jeong J, et al.
Chemistry of Materials, 28(1), 172-179 (2015)