Documentos Principais
331716
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) acetylacetonate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
2,4-Pentanedione gadolinium(III) derivative, Gd(acac)3
About This Item
Fórmula linear:
Gd(C5H7O2)3 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
454.57 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
solid
adequação da reação
core: gadolinium
reagent type: catalyst
pf
143 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.O.CC(=O)\C=C(/C)O[Gd](O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Gd.2H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;;/h3*3,6H,1-2H3;;2*1H2/q;;;+3;;/p-3/b3*4-3+;;;
chave InChI
VDRNKMRBGOSTIC-OCLMOVOUSA-K
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.