Documentos Principais
484008
Sigma-Aldrich
Terbium(III) acetylacetonate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
2,4-Pentanedione terbium(III) derivative, Tb(acac)3, Terbium 2,4-pentanedionate
About This Item
Fórmula linear:
Tb(C5H7O2)3 · xH2O
Peso molecular:
456.25 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
core: terbium
reagent type: catalyst
pf
127 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Tb](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.H2O.Tb/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;1H2;/q;;;;+3/p-3/b3*4-3-;;
chave InChI
MRUSPMJZFLPYOU-KJVLTGTBSA-K
Aplicação
Used in the preparation of a new family of monoporphyrinates interesting for their photochemical and magnetic properties and synthetic applications.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)