Key Documents
483494
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxyphenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
2,5-Dimethoxybenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
181.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
pf
95-98 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(OC)c(c1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-6-3-4-8(13-2)7(5-6)9(10)11/h3-5,10-11H,1-2H3
chave InChI
QOZLFNQLIKOGDR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura and Negishi couplings
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)