Documentos Principais
483435
Sigma-Aldrich
Dimethylphenylvinylsilane
98%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5Si(CH3)2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
162.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.507 (lit.)
p.e.
82 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Si](C)(C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14Si/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h4-9H,1H2,2-3H3
chave InChI
QDEZCOQKJSRQNN-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
138.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)