Documentos Principais
483192
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(dimethylsilyl)benzene
97%
Sinônimo(s):
p-Phenylenebis(dimethylsilane)
Selecione um tamanho
5 ML
R$ 1.313,00
R$ 1.313,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 ML
R$ 1.313,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H4[SiH(CH3)2]2
Número CAS:
Peso molecular:
194.42
Beilstein:
1072658
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.313,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.502 (lit.)
p.e.
213-214 °C (lit.)
densidade
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][Si](C)(C)c1ccc(cc1)[Si]([H])(C)C
InChI
1S/C10H18Si2/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
chave InChI
KQERVIARWMHFOS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)