Documentos Principais
483141
Sigma-Aldrich
Benzyldimethylsilane
99%
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2SiH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
150.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.502 (lit.)
p.e.
69-71 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[SiH](C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H14Si/c1-10(2)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10H,8H2,1-2H3
chave InChI
USQQZWZBVGCDBX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)