Documentos Principais
482234
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1,2-Dodecanediol
99%
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.669,00
R$ 1.669,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.669,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)9CH(OH)CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
202.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.669,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]23/D +13°, c = 2.5 in ethanol
pf
69-72 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCC[C@@H](O)CO
InChI
1S/C12H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12(14)11-13/h12-14H,2-11H2,1H3/t12-/m1/s1
chave InChI
ZITKDVFRMRXIJQ-GFCCVEGCSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)