482110
Methyl cyclopropanecarboxylate
≥99%
Sinônimo(s):
MCPC
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.419 (lit.)
pb
119 °C/764 mmHg (lit.)
densidade
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C1CC1
InChI
1S/C5H8O2/c1-7-5(6)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
chave InChI
PKAHQJNJPDVTDP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
64.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
18 °C - closed cup