Documentos Principais
481785
Sigma-Aldrich
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
97%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H3(CF3)CHO
Número CAS:
Peso molecular:
208.56
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.504 (lit.)
p.e.
218 °C (lit.)
densidade
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(C=O)ccc1Cl
InChI
1S/C8H4ClF3O/c9-7-2-1-5(4-13)3-6(7)8(10,11)12/h1-4H
chave InChI
NIHMMULLFBKTOK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde is a benzaldehyde derivative. Its enthalpy of vaporization at boiling point has been reported.[1]
Aplicação
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde may be used in the synthesis of 3′-[(3-trifluoromethyl-4-chloro)-benzylamino]-3′-deoxy-5′-O-triphenylmethyl-β-D-thymidine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis, modeling and evaluation of 3'-(1-aryl-1H-tetrazol-5-ylamino)-substituted 3'-deoxythymidine derivatives as potent and selective human mitochondrial thymidine kinase inhibitors.
Van PS, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 9(3), 892-901 (2011)
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2008)