Documentos Principais
481165
Sigma-Aldrich
Palladium(II) propionate
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Palladium dipropionate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.627,00
R$ 1.627,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.627,00
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5CO2)2Pd
Número CAS:
Peso molecular:
252.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 1.627,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
core: aluminum
reagent type: catalyst
pf
154-156 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)O[Pd]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Pd/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
chave InChI
ZVSLRJWQDNRUDU-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)