480746
Bismuth(III) citrate
99.99% trace metals basis, −325 mesh
Sinônimo(s):
Bismuth citrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99.99% trace metals basis
adequação da reação
core: bismuth
reagent type: catalyst
tamanho de partícula
−325 mesh
pf
300 °C (dec.) (lit.)
densidade
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC12CC(=O)O[Bi](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Bi/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
chave InChI
ANERHPOLUMFRDC-UHFFFAOYSA-K
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3