Documentos Principais
480185
Sigma-Aldrich
2-Chloro-5-chlorosulfonyl-4-fluorobenzoic acid
98%
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H2(SO2Cl)(F)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
273.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
145-148 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cc(c(F)cc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3Cl2FO4S/c8-4-2-5(10)6(15(9,13)14)1-3(4)7(11)12/h1-2H,(H,11,12)
chave InChI
QOPIIRYHSQOQRN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Chloro-5-chlorosulfonyl-4-fluorobenzoic acid is an aryl fluorinated building block used in organic synthesis. It participates in the synthesis of N-alkylated 4-substituted methylsulfonylanthranilic acid derivatives.[1]
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Aminobenzoic acid diuretics. 8. 3,4-Disubstituted 5-methylsulfonylbenzoic acids and related compounds.
Feit PW and Nielsen OBT.
Journal of Medicinal Chemistry, 19(3), 402-406 (1976)