Documentos Principais
47997
Sigma-Aldrich
N-Boc-iminodiacetic acid
≥96.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H15NO6
Número CAS:
Peso molecular:
233.22
Beilstein:
4435233
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96.0% (HPLC)
Formulário
solid
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C9H15NO6/c1-9(2,3)16-8(15)10(4-6(11)12)5-7(13)14/h4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
QPGIJQUTGABQLQ-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Building block for preparing chemical libraries[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
S. Cheng et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 2567-2567 (1996)