Documentos Principais
479888
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde dimethyl acetal
98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)3C6H2CH(OCH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
242.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.514 (lit.)
p.e.
180 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.147 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(OC)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C12H18O5/c1-13-9-6-8(12(16-4)17-5)7-10(14-2)11(9)15-3/h6-7,12H,1-5H3
chave InChI
PEZMUQHWXSFOIK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde dimethyl acetal can be prepared by reacting 3,4,5-trimethoxybenzaldehyde with trimethyl orthoformate.[1]
Aplicação
3,4,5-Trimethoxybenzaldehyde dimethyl acetal may be used to synthesize 3,5-dimethoxy-4-ethylbenzaldehyde, which is an intermediate for preparing 4-alkyl-3,5-dihydroxy-substituted trans-stilbenes.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of antibiotic stilbenes by reductive metalation of 3,4,5-trimethoxybenzaldehyde dimethyl acetal.
Azzena U, et al.
Synthetic Communications, 33(8), 1309-1317 (2003)