Documentos
479039
Sigma-Aldrich
Trichloro(dichloromethyl)silane
96%
Sinônimo(s):
(Dichloromethyl)trichlorosilane, Trichloro(dichloromethyl)silane
About This Item
Fórmula linear:
Cl2CHSiCl3
Número CAS:
Peso molecular:
218.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
pb
144-146 °C (lit.)
densidade
1.552 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl5Si/c2-1(3)7(4,5)6/h1H
chave InChI
LQUJCRPJNSUWKY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter